Drukuj
chlorek tiaminy, chlorowodorek, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
A19560.0B A19560.22 A19560.30
A19560.0BEA 3220 PLN
A19560.0B A19560.22 A19560.30
chlorek tiaminy, chlorowodorek, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
chlorek tiaminy, chlorowodorek
Purity: 99% CAS No.: 67-03-8 Molecular Formula: C12H17ClN4OS.HCl Formula Weight: 337.28 Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 3851771 Merck Reference: 14,9295 MDL No.: MFCD00012780
Formuła: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337.27 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 250 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012780
Numer CAS: 67-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-641-8
Klasyfikacja Merck : 14,9295