Drukuj
(±)-Mleczan butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate, Butyl (±)-2-hydroxypropionate, (±)-Butyl lactate
M-Clarity™ quality level = MQ200
283320-25G 283320-2KG 283320-500G
SIAL283320-25GEA 237 PLN
SIAL283320-25G SIAL283320-2KG SIAL283320-500G
(±)-Mleczan butylu, Sigma-Aldrich®
(±)-Mleczan butylu
Formuła: C₇H₁₄O₃
MW: 146.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 170
Temp. topnienia: –28 °C
Gęstość: 0.9832 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004519
Numer CAS: 138-22-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-316-4