trimleczan glinu 90-95% contains ≈5% water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39122.22
39122.36
39122.22EA
609
PLN
39122.22
39122.36
trimleczan glinu 90-95% contains ≈5% water
trimleczan glinu
Purity: 90-95%
CAS No.: 18917-91-4
Molecular Formula: Al[CH3CH(OH)CO2]3
Formula Weight: 294.20
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,348
MDL No.: MFCD00043086
Formuła:
(H₃CCH(OH)COO)₃Al Temp. topnienia: > 300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD20529175 Numer CAS: 18917-91-4 Numer WE (dawny EINECS): 242-670-9 Klasyfikacja Merck : 14,348 |