5-Nitrosalicylan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25278.09
B25278.18
B25278.30
B25278.09EA
302
PLN
B25278.09
B25278.18
B25278.30
5-Nitrosalicylan metylu ≥98%
5-Nitrosalicylan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 17302-46-4
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 114-117°
MDL No.: MFCD00024695
Formuła:
C₈H₇NO₅ Temp. topnienia: 114…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024695 Numer CAS: 17302-46-4 Numer WE (dawny EINECS): 241-330-7 |