3-Nitrosalicylan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
B25029.06
B25029.14
B25029.06EA
841
PLN
B25029.06
B25029.14
3-Nitrosalicylan metylu ≥98%
3-Nitrosalicylan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 22621-41-6
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 129-132°
MDL No.: MFCD00272263
Formuła:
C₈H₇NO₅ MW: 197.15 g/mol Temp. topnienia: 129…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00272263 Numer CAS: 22621-41-6 |