Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
B20169.06
B20169.14
B20169.22
B20169.06EA
179
PLN
B20169.06
B20169.14
B20169.22
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 13324-11-3
Molecular Formula: C8H6ClNO4
Formula Weight: 215.59
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1877723
Formuła:
C₈H₆ClNO₄ MW: 215.59 g/mol Temp. topnienia: 74…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017013 Numer CAS: 13324-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-362-3 |