Drukuj
uwodniony chlorowodorek neokuproiny hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
153310050 153310250 153311000
ACRO153310050EA 492 PLN
ACRO153310050 ACRO153310250 ACRO153311000
uwodniony chlorowodorek neokuproiny hydrat 99%
uwodniony chlorowodorek neokuproiny hydrat
Formuła: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
MW: 262.74 g/mol
Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012645
Numer CAS: 303136-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-732-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Suitability (for Cu determination) Passes test