neokuproina hemihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
A11398.06
A11398.14
A11398.22
A11398.06EA
484
PLN
A11398.06
A11398.14
A11398.22
neokuproina hemihydrat ≥98%
neokuproina hemihydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 34302-69-7
Molecular Formula: C14H12N2.0.5H2O
Formula Weight: 217.27 (208.26anhy)
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 153179
Merck Reference: 14,6449
MDL No.: MFCD00149306
Formuła:
C₂₈H₂₆N₄O MW: 434.53 g/mol Temp. topnienia: 160…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149306 Numer CAS: 34302-69-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-601-9 |