Drukuj
neokuproina hemihydrat 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
153320050 153320250
ACRO153320050EA 408 PLN
ACRO153320050 ACRO153320250
neokuproina hemihydrat 99+%
neokuproina hemihydrat
Formuła: C₂₈H₂₆N₄O
MW: 434.53 g/mol
Temp. topnienia: 158…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149306
Numer CAS: 34302-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-601-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %