Drukuj
neokuproina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
N1501-1G N1501-25G N1501-5G
SIALN1501-1GEA 134 PLN
SIALN1501-1G SIALN1501-25G SIALN1501-5G
neokuproina, Sigma-Aldrich®
neokuproina
Formuła: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208.26 g/mol
Temp. topnienia: 161…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004973
Numer CAS: 484-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-601-9
Klasyfikacja Merck : 13,06477