Drukuj
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat 99.5-102% (dried basis) Reag. Ph. Eur. for spectrophotometry, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
31043-10G 31043-500G 31043-5G
31043-10GEA 431 PLN
31043-10G 31043-500G 31043-5G
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat 99.5-102% (dried basis) Reag. Ph. Eur. for spectrophotometry, Fluka™
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat
Formuła: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Gęstość: 1,385 g/cm³ (-100.15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150061
Numer CAS: 18851-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-325-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 102.0 %
Melting point Min. 224 °C
Loss on drying (105°C) Max. 8 %
Sulfated ash Max. 0.2 %
Sensitive according Fe(II) ions complying
Solubility (10 % in H₂O) complying
Turbidity of solution complying
Colour of the solution complying