Drukuj
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat ≥99.5% (by anhydrous basis), GR Reag. Ph. Eur. for analysis, redox indicator, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07223.0010 1.07223.0100
1.07223.0010EA 368 PLN
1.07223.0010 1.07223.0100
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat ≥99.5% (by anhydrous basis), GR Reag. Ph. Eur. for analysis, redox indicator, Supelco®
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat
  • reagent for iron(II)
Formuła: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MW: 234.68 g/mol
Temp. topnienia: 224…226 °C
Gęstość: 1.385 g/cm³ (–100.15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150061
Numer CAS: 18851-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-325-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water passes test
Sulfated ash ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer) 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator passes test
Sensitivity test (at Iron II ions) passes test