Drukuj
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
130140100 130140250 130141000
ACRO130140100EA 309 PLN
ACRO130140100 ACRO130140250 ACRO130141000
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat 97%
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat
Formuła: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MW: 234.68 g/mol
Temp. topnienia: 224…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150061
Numer CAS: 18851-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-325-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 10 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test