Drukuj
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
P13002-10G P13002-25G
SIALP13002-10GEA 385 PLN
SIALP13002-10G SIALP13002-25G
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat
Formuła: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Temp. topnienia: 224…226 °C
Gęstość: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150061
Numer CAS: 18851-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-325-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III