chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
A16254.06
A16254.14
A16254.22
A16254.06EA
248
PLN
A16254.06
A16254.14
A16254.22
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat ≥99%
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat
Purity: 99%
CAS No.: 18851-33-7
Molecular Formula: C12H8N2.HCl.H2O
Formula Weight: 234.68 (216.66anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4007967
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00150061
Formuła:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O MW: 234.68 g/mol Temp. topnienia: ∼ 225 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.385 g/cm³ (–100.15 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150061 Numer CAS: 18851-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 223-325-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |