(S)-2-hydroksopropionian butylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13821.0B
A13821.0I
A13821.30
A13821.0BEA
813
PLN
A13821.0B
A13821.0I
A13821.30
(S)-2-hydroksopropionian butylu ≥97%
(S)-2-hydroksopropionian butylu
Purity: 97+%
CAS No.: 34451-19-9
Molecular Formula: C7H14O3
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 69°(157°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00004519
Formuła:
C₇H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 185…187 °C Temp. topnienia: < 0 °C Gęstość: 0,984 Temp. Zapłonu: 69 °C (157 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004519 Numer CAS: 34451-19-9 Numer WE (dawny EINECS): 252-036-3 |