Drukuj
Toluen-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen-D8
87159.0025EA 1390 PLN
87159.0025 87159.0010
Toluen-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Toluen-D8
Formuła: C₆D₅CD₃
MW: 100,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044638
Numer CAS: 2037-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-009-5
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.5 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.0200 %