Drukuj
Aceton-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Keton dimetylowy-D6, Propanon-D6
87152.0010EA 281 PLN
87152.0010 87152.0100 87152.0006 87152.0011
Aceton-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formuła: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 55.5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95.4 °C
Gęstość: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –19 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044635
Numer CAS: 666-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-563-9
Jednostka: 1090
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.02 %