Drukuj
Metanol-D4 Isotope_(99.8% D) NMR
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy-D4
87157.0010EA 632 PLN
87157.0010 87157.0100 87157.0025 87157.0006 87157.0011
Metanol-D4 Isotope_(99.8% D) NMR
Metanol-D4
Formuła: D₃COD
MW: 36.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 65.3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044637
Numer CAS: 811-98-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-378-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.03 %