Chloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
87153.0100EA
637
PLN
87153.0100
87153.0006
87153.0500
Chloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formuła:
CDCl₃ MW: 120,38 g/mol Temp. Wrzenia: 60,8 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –64,1 °C Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000827 Numer CAS: 865-49-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-742-4 Jednostka: 1888 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.80 % |
Water | Max. 0.01 % |