Drukuj
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Sodium 3-mercaptopropanesulphonate, 3-Mercapto-1-propanesulphonic acid Sodium Salt
OR1011021-2.5K OR1011021-500G
APOSOR1011021-2.5KEA 4350 PLN
APOSOR1011021-2.5K APOSOR1011021-500G
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate
Formuła: C₃H₈O₃S₂
MW: 178.20 g/mol
Temp. topnienia: 220 °C
Numer MDL: MFCD00043148
Numer CAS: 17636-10-1