Mezytylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
92512.260EA
194
PLN
92512.260
92512.320
92512.460
Mezytylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Mezytylen
Formuła:
C₉H₁₂ Temp. Wrzenia: 165 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 0,8637 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008538 Numer CAS: 108-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-604-4 Jednostka: 2325 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 13,05934 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | ≥ 98,0 % |
Identification (IR) | Passes test |
Density (20/4) | 0,864 - 0,866 |