Drukuj
Ogniwo guzikowe, Silver Coin
Dostawca: VARTA GERAETEBATTERIE
394101111 397101111 392101111 395101111 390101111 393101111 00391101111 00301101111
VART394101111EA 29.6 PLN
VART394101111 VART397101111 VART392101111 VART395101111 VART390101111 VART393101111 VART00391101111 VART00301101111
Ogniwo guzikowe, Silver Coin
Baterie
Dostępne są różne typy ogniw w wersji nisko- i wysokoprądowej
  • Niski współczynnik samorozładowania
  • Nie zawierają rtęci
  • Gwarantowana wysoka wydajność i wydłużony okres przechowywania do trzy roku
  • Układ chemiczny: Pierwotny tlenek srebra
Srebrowe baterie pastylkowe VARTA są dobrze znane jako baterie do zegarków. Szeroka gama rozmiarów zapewnia niezawodną, długotrwałą energię i spełnia najwyższe wymagania dotyczące jakości i wydajności. Stabilnie dostarczające energię, odporne na wstrząsy, wibracje i nagłe przyspieszenia, ogniwa te nie zawierają rtęci i są idealne do szerokiej gamy zegarków, zabawek, kalkulatorów, pilotów i wielu innych małych urządzeń elektronicznych.