Drukuj
Wielopozycyjne mieszadła magnetyczne, seria MIX
Dostawca: 2MAG
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 7730 PLN
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Wielopozycyjne mieszadła magnetyczne, seria MIX
Mieszadła Mieszadła magnetyczne, wielopozycyjne
Ultra-flat magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing. Operating temperatures up to 50 °C.
  • Maintenance- and wear-free inductive drive
  • 100% synchronised jerk-free mixing
  • SoftStart for reliable and safe acceleration of the stirring bar
  • Storage of last working status when turning off
  • Digital display for speed settings
MIX 4 MS: Four individually controlled stirring positions, synchronous speed mode for all positions
Individual and independent speed setting for each stirring drive (master-slave-technology)
On/Off function