Drukuj
VWR® Wielodołkowe płytki hodowlane
Dostawca: VWR Collection
734-2328EA 1670 PLN
734-2328 734-2323 734-2324 734-2325 734-2326 734-2327 732-2904 732-2906 732-2907 732-2905 734-2777 734-2778 734-2779 734-2780 734-2781 734-2782 734-2798 734-2799 734-2800 734-2801 734-2802 734-2803 734-2888
VWR® Wielodołkowe płytki hodowlane
Wielodołkowe płytki do hodowli komórkowych VWR® są dostępne z różnymi sposobami obróbki powierzchni.
  • Jednolita objętość dołków zapewnia równą powierzchnię wzrostu
  • Powierzchnia dołków jest gładka w celu zmaksymalizowania powierzchni wzrostu
  • Podniesione obrzeża dołków z jednolitymi pierścieniami na pokrywie zmniejszą odparowanie
  • Pokrywa pasująca tylko w jednej pozycji zmniejsza ryzyko kontaminacji krzyżowej i błędów ludzkich
  • Dołki są oznaczone kodem w celu łatwej identyfikacji
  • Nadaje się do użycia ze wszystkimi popularnymi instrumentami
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma
  • Wolne od DNaz i RNaz, nie pirogeniczne
Zwiększona przyczepność komórek do powierzchni Ta silnie hydrofilowa powierzchnia zapewnia nad tradycyjnymi powierzchniami do hodowli komórkowych Modyfikacja powierzchni może polepszyć rozmieszczanie i przyłączanie komórek, jest odpowiednie do komórek które mogą słabo przylegać z powodu fenotypu komórek oraz tych hodowanych w warunkach stresowych, które normalnie potrzebują dodatkowej powłoki biologicznej do przyłączenia.
Traktowany TC Te płytki zostały zmodyfikowane za pomocą plazmy w celu jednolitego przyłączania i wzrostu komórek.
Niemodyfikowane Nie modyfikowane płytki do hodowli komórkowych są idealne do zastosowań gdzie przyłączenie komórek nie jest pożądane.
Powierzchnia hodowlana = cm² na dołek
Certyfikaty: ISO13485 2003, ISO9001 2008
Sposób pakowania: Indywidualnie pakowane w papierowe/plastikowe odklejane opakowania blistrowe.