Drukuj
Fotometry płomieniowe, PFP7, Jenway®
Dostawca: BIOTIX
M-1250-9FC96 63300154 63300041 63300042 63300043 63300045 63300047 63300153 63300044 63300046
732-2383EA 1110 PLN
732-2383 732-1429 BITX63300041 BITX63300042 BITX63300043 BITX63300045 BITX63300047 BITX63300153 BITX63300044 BITX63300046
Fotometry płomieniowe, PFP7, Jenway®
Końcówki do pipet
Ta nowa generacja końcówek filtrów stanowi doskonałe uszczelnienie zarówno dla pipet jedno-, jak i wielokanałowych. Końcówki są produkowane z zastrzeżonymi technologiami, aby zwiększyć dokładność pipetowania i precyzję. Filtry Biotix są wykonane tylko z najlepszych materiałów i nie zawierają zanieczyszczeń aerozolowych.
  • PP, sterylne, przezroczyste
  • FlexFit™ zapewnia elastyczny charakter na proksymalnym końcu końcówki, dzięki czemu zmniejsza się siła obciążenia i wyrzucania przy użyciu pipety
  • Technologia Blade™ eliminuje wiszące krople na dystalnym końcu końcówki pipety
  • Certyfikowany bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów)
Końcówki o niskiej retencji są wykonane z X-Resin™, opatentowanej hydrofobowej żywicy o niskiej retencji, umożliwiającej maksymalne odzyskanie próbki. Solidne odzyskiwanie próbek zapewnia wydajność i dokładność danych w dzisiejszych najbardziej wrażliwych testach.
Tips made from X-Resin™ feature industry-leading low retention surface for maximum sample recovery. Robust sample recovery supports performance and data accuracy in today's most sensitive assays.
Chem-Resin™ provides a more neutral surface tension for working with polar solvents or highly electronegative reagents; the reduced hydrophobicity on the surface facilitates low volume draw and drip-free dispense of these classes of chemicals.
Manufactured under stringent controls in an ISO 9001 certified facility. Every lot is tested for precision assuring maximum quality and compatibility. All raw materials are traceable.
Certyfikaty: Indywidualnie oznakowane. Wyprodukowane pod ścisłą kontrolą w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001. Każda partia jest testowana pod kątem precyzji zapewniającej maksymalną jakość i zgodność. Wszystkie surowce są identyfikowalne i posiadają certyfikat CE.
Sposób pakowania: Każdy stojak zawiera unikalny numer partii, numer części i opis dla wysokiej identyfikowalności.