Drukuj
Końcówki do pipet, uTIP™, X-Resin™
Dostawca: BIOTIX
M-1250-9SC 63300069 M-0300-9TN M-1250-9TN 63300077 M-0250-BC M-1000-9NC 63300081 63300048 63300049 63300050 63300052 63300054 63300056 63300059 63300055 63300061 63300057 63300064 63300070 63300071 63300073 63300075 63300076 63300078 63300080 63300082 63300051 63300058 63300072 63300079 63300053 63300060 63300074
613-1380EA 280 PLN
613-1380 613-5616 613-5613 613-5612 613-5623 613-5861 613-5863 613-5866 BITX63300048 613-1377 BITX63300050 613-1379 BITX63300054 613-2814 BITX63300059 613-2813 BITX63300061 613-2815 613-5619 613-5615 BITX63300071 BITX63300073 BITX63300075 613-5622 613-5624 BITX63300080 613-5647 BITX63300051 BITX63300058 BITX63300072 BITX63300079 613-5862 BITX63300060 613-5865
Końcówki do pipet, uTIP™, X-Resin™
Końcówki do pipet
Ta nowa generacja końcówek stanowi doskonałe uszczelnienie zarówno dla pipet jedno-, jak i wielokanałowych, gwarantując całkowity odzysk próbki, jednocześnie chroniąc technika przed ryzykiem powtarzających się obrażeń. Końcówki są produkowane z zastrzeżonymi technologiami, aby zwiększyć dokładność pipetowania i precyzję.
  • Wykonane z przezroczystego PP
  • FlexFit™ zapewnia elastyczny charakter na proksymalnym końcu końcówki w celu zmniejszenia sił wkładania i wyrzucania podczas używania pipety
  • Technologia Blade™ eliminuje wiszące krople na dystalnym końcu końcówki
  • Certyfikowane wolne od DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów)
Końcówki stworzone z X-Resin™ wiodącej w branży powierzchni o niskiej retencji zapewniają maksymalne odzyskanie próbki. Solidne odzyskiwanie próbek zapewnia wydajność i dokładność danych w dzisiejszych najbardziej wrażliwych testach.
CleanPak™ uzupełnienia: CleanPak™ to wysokiej jakości uszczelniony system przeładunkowy wyceniony tak, aby pasował do ograniczonego budżetu. Wkładki są łatwe do przenoszenia do pustych stojaków Biotix uTIP i xTIP. System przeładowania zmniejsza obawy związane z zanieczyszczeniem wokół kurzu i fragmentów papieru często występujących w tradycyjnych opakowaniach kartonowych. Dzięki CleanPak ™, łatwe w przenoszeniu przeładunki są dostarczane w kolorowych kodach, które można łatwo zidentyfikować dzięki przezroczystej, zamykanej i nadającej się do recyklingu plastikowej torbie. Przeładunki CleanPak ™ są dostępne zarówno w sterylnych, jak i niesterylnych opcjach.
Chem-Resin™ provides a more neutral surface tension for working with polar solvents or highly electronegative reagents; the reduced hydrophobicity on the surface facilitates low volume draw and drip-free dispense of these classes of chemicals.
Ultra-Micro tips are specifically designed to meet the needs of labs working with ultra-low sample volumes. These ultra-micro tips routinely and accurately deliver at volumes of just 1,0 µl; their low capacity improves accuracy by reducing dead air space. The longer tip length enables easy reach into PCR tube and plate bottoms.
IVD labeled. Manufactured under stringent controls in an ISO 9001 certified facility. Every lot is tested for precision assuring maximum quality and compatibility. All raw materials are traceable.
Certyfikaty: Wyprodukowane pod ścisłą kontrolą w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001. Każda partia jest testowana pod kątem precyzji zapewniającej maksymalną jakość i zgodność. Wszystkie surowce są identyfikowalne.
Sposób pakowania: Opakowanie zbiorcze (1000 końcówek na worek), w pudełkach po 96 końcówek z pokrywką zawiasową Phantom ułatwiającą otwieranie stojaka lub w opakowaniach do przeładunku. Kod produktu, kod koloru i indywidualny kod kreskowy na każdym stojaku. Każda taca zawiera etykietę z unikalnym numerem seryjnym z kodem kreskowym, numerem części i opisem zapewniającym wysoką identyfikowalność. Puste stojaki na wkłady CleanPak™ są również dostępne osobno.