Drukuj
(±)-trans-1,2-diaminocykloheksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
270016-10ML 270016-250ML 270016-50ML
SIAL270016-10MLEA 154 PLN
SIAL270016-10ML SIAL270016-250ML SIAL270016-50ML
(±)-trans-1,2-diaminocykloheksan, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-diaminocykloheksan
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 187 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,951 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00063747
Numer CAS: 1121-22-8