Drukuj
(±)-trans-1,2-diaminocykloheksan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
248670100 248670500 248672500
ACRO248670100EA 176 PLN
ACRO248670100 ACRO248670500 ACRO248672500
(±)-trans-1,2-diaminocykloheksan 98%
(±)-trans-1,2-diaminocykloheksan
Formuła: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 79…81 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 14…15 °C
Gęstość: 0.951 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Numer MDL: MFCD00063747
Numer CAS: 1121-22-8
Jednostka: 2735
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %