ryboflawina USP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim:
Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
A6279.0100
A6279.0250
APPCA6279.0100EA
371
PLN
APPCA6279.0100
APPCA6279.0250
ryboflawina USP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade
ryboflawina
Formuła:
C₁₇H₂₀N₄O₆ MW: 376.37 g/mol Temp. topnienia: 280 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005022 Numer CAS: 83-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-507-1 Klasyfikacja Merck : 12,08367 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (UV, dried subst.) | 98.0 - 102.0 % |
α20°C/D; 0.5 %, 0.05 N NaOH, dried subst. | -115° - -135° |
Identity | passes test |
Loss on drying | max. 1.5 % |
Sulfated ash | max. 0.1 % |
A373 nm / A267 nm | 0.31 - 0.33 |
A444 nm / A267 nm | 0.36 - 0.39 |
Absorption maxima (223, 267, 373, 444 nm) | passes test |
Impurity A (HPLC) | max. 0.025 % |
Impurity B (HPLC) | max. 0.20 % |
Impurity C (HPLC) | max. 0.20 % |
Impurity D (HPLC) | max. 0.20 % |
Related substances impurities (total) (HPLC) | max. 0.5 % |
Largest unspecified impurity (HPLC) | max. 0.10 % |
Lumiflavin (UV) | passes test |