ryboflawina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 83-88-5
Molecular Formula: C17H20N4O6
Formula Weight: 376.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 290°
Merck Reference: 14,8200
MDL No.: MFCD00005022
Photoinitiator of polymerization for PAGE gels
Formuła:
C₁₇H₂₀N₄O₆ Temp. topnienia: 290 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005022 Numer CAS: 83-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-507-1 Klasyfikacja Merck : 14,8200 |