Drukuj
Dichromian pirydyniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PDC
M-Clarity™ quality level = MQ200
214698-100G 214698-500G
SIAL214698-100GEA 366 PLN
SIAL214698-100G SIAL214698-500G
Dichromian pirydyniowy, Sigma-Aldrich®
Dichromian pirydyniowy
Formuła: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
MW: 532.19 g/mol
Temp. topnienia: 152…153 °C
Numer MDL: MFCD00013105
Numer CAS: 20039-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 243-478-8
Jednostka: 3087
ADR: 5.1 II