Drukuj
Dichromian pirydyniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: PDC
200880500 200882500 200880010
ACRO200880500EA 195 PLN
ACRO200880500 ACRO200882500 ACRO200880010
Dichromian pirydyniowy 98%
Dichromian pirydyniowy
Formuła: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
MW: 532.19 g/mol
Temp. topnienia: 152…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013105
Numer CAS: 20039-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 243-478-8
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %