Drukuj
Chlorochromian pirydyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: PCC
A11752.14 A11752.22 A11752.36 A11752.PG
A11752.14EA 193 PLN
A11752.14 A11752.22 A11752.36 A11752.PG
Chlorochromian pirydyniowy ≥98%
Chlorochromian pirydyniowy
Purity: 98% CAS No.: 26299-14-9 Molecular Formula: C5H6ClCrNO3 Formula Weight: 215.56 Melting Point: ca 206° dec. Merck Reference: 14,7974 MDL No.: MFCD00013106
Formuła: C₅H₆ClCrNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013106
Numer CAS: 26299-14-9
Numer WE (dawny EINECS): 247-595-5
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,7974