Chlorochromian pirydyniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
183670250
183671000
183675000
ACRO183670250EA
157
PLN
ACRO183670250
ACRO183671000
ACRO183675000
Chlorochromian pirydyniowy 98%
Chlorochromian pirydyniowy
Formuła:
C₅H₆ClCrNO₃ Temp. topnienia: 205 °C |
Numer MDL:
MFCD00013106 Numer CAS: 26299-14-9 Numer WE (dawny EINECS): 247-595-5 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 13,08064 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 97.5 to 102.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Residue after ignition | ≤0.5 % |