Sól sodowa czerwieni fenolowej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
B21948.06
B21948.14
B21948.A1
B21948.06EA
206
PLN
B21948.06
B21948.14
B21948.A1
Sól sodowa czerwieni fenolowej
Sól sodowa czerwieni fenolowej
CAS No.: 34487-61-1
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Melting Point: 285° dec.
Beilstein Reference: 6260026
Merck Reference: 14,7247
MDL No.: MFCD00066901
Formuła:
C₁₉H₁₃NaO₅S MW: 376.35 g/mol Temp. topnienia: 285 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066901 Numer CAS: 34487-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 252-057-8 Klasyfikacja Merck : 12,07397 |