Sól sodowa czerwieni fenolowej ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 34487-61-1
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 285° dec.
Beilstein Reference: 6260026
Merck Reference: 14,7247
MDL No.: MFCD00066901
pH indicator
Formuła:
C₁₉H₁₃NaO₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066901 Numer CAS: 34487-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 252-057-8 Klasyfikacja Merck : 14,7247 |