Drukuj
Sól sodowa czerwieni fenolowej ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
417250100 417250050 417251000
ACRO417250100EA 275 PLN
ACRO417250100 ACRO417250050 ACRO417251000
Sól sodowa czerwieni fenolowej ACS
Sól sodowa czerwieni fenolowej
Formuła: C₁₉H₁₃NaO₅S
MW: 376.35 g/mol
Temp. topnienia: 285 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066901
Numer CAS: 34487-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 252-057-8
Klasyfikacja Merck : 12,07397
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test