Drukuj
Sól sodowa czerwieni fenolowej, water soluble, pure indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
151440250 151440050 151441000
ACRO151440250EA 454 PLN
ACRO151440250 ACRO151440050 ACRO151441000
Sól sodowa czerwieni fenolowej, water soluble, pure indicator
Sól sodowa czerwieni fenolowej
Formuła: C₁₉H₁₃NaO₅S
MW: 376.35 g/mol
Temp. topnienia: 285
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066901
Numer CAS: 34487-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 252-057-8
Klasyfikacja Merck : 12,07397
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1600 (558 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)