Drukuj
Fenoloftaleina 1% ethanol, Millipore®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
MQ200
1.07227.0250 1.07227.1000
1.07227.0250EA 244 PLN
1.07227.0250 1.07227.1000
Fenoloftaleina 1% ethanol, Millipore®
Fenoloftaleina
Formuła: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼78 °C (1013 hPa)
Gęstość: ∼0.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005913
Numer CAS: 77-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7
Jednostka: 1170
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
indicator pH 8.2 - 9.8