Drukuj
Kwas chlorowy(VII) 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1062901
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Kwas nadchlorowy
87886.180EA 290 PLN
87886.180
Kwas chlorowy(VII) 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1062901
Kwas chlorowy(VII)
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-512-4
Jednostka: 3264
ADR: 8,III
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Zobacz ceny
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022