Drukuj
kwas borowy 20 g/l roztwór wodny
Dostawca: VWR Chemicals
2733.5000EA 351 PLN
2733.5000
kwas borowy 20 g/l roztwór wodny
kwas borowy
Formuła: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011337
Numer CAS: 10043-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 1.9 - 2.1 %