stop według Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), granulki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45526.22
45526.36
45526.22EA
490
PLN
45526.22
45526.36
stop według Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), granulki
stop według Devarda
CAS No.: 8049-11-4
Molecular Formula: Cu:Al:Zn; 50:45:5 wt%
Density: 4.355
Merck Reference: 14,2941
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00198176
Temp. Wrzenia:
906 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 490…560 °C Gęstość: 4,355 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00198176 Numer CAS: 8049-11-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II Klasyfikacja Merck : 14,2941 |