Selenek dimiedzi ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Copper(I) selenide
45660.09
45660.18
45660.09EA
866
PLN
45660.09
45660.18
Selenek dimiedzi ≥99.5% (metals basis)
Selenek dimiedzi
Purity: 99.5%
CAS No.: 20405-64-5
Molecular Formula: Cu2Se
Formula Weight: 206.05
Physical Form: 2mm & down pieces
Density: 6.84
Appearance: Dark blue to black
Melting Point: 1113°
Merck Reference: 14,2666
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00049908
Formuła:
Cu₂Se MW: 206.05 g/mol Temp. topnienia: 1113 Gęstość: 6.84 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049908 Numer CAS: 20405-64-5 Numer WE (dawny EINECS): 243-796-7 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,2666 |