Drukuj
Kalafonia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
60895-1KG 60895-250G
SIAL60895-1KGEA 399 PLN
SIAL60895-1KG SIAL60895-250G
Kalafonia, Sigma-Aldrich®
Kalafonia
Temp. topnienia: 75…81 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 188
Numer MDL: MFCD00132205
Numer CAS: 8050-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-475-7