Kalafonia
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
36734.A1
36734.30
36734.A1EA
773
PLN
36734.A1
36734.30
Kalafonia
Kalafonia
CAS No.: 8050-09-7
Physical Form: Powder/solid
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether. Insoluble in water
Merck Reference: 14,8266
MDL No.: MFCD00132205
Temp. topnienia:
75…81 °C Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 188 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132205 Numer CAS: 8050-09-7 Numer WE (dawny EINECS): 232-475-7 |