Drukuj
Kalafonia
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
419175000 419170025
ACRO419175000EA 281 PLN
ACRO419175000 ACRO419170025
Kalafonia
Kalafonia
Temp. topnienia: 75…81 °C
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132205
Numer CAS: 8050-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-475-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Almost white to yellow to orange Powder or flakes or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 83 °C
Acid value 156 to 182 mg KOH/g
Uniformity coefficient ≤1.8
Moisture holding capacity 53 to 58 % (H+)
Total volume capacity ≥1.8 eq/l (H+)