Dichromian(VI) potasu 0,5% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1069502
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
87900.290EA
246
PLN
87900.290
Dichromian(VI) potasu 0,5% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1069502
Dichromian(VI) potasu
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
K₂Cr₂O₇ MW: 294,18 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011367 Numer CAS: 7778-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6 Jednostka: 3287 ADR: 6.1,III |