Kwas heksafluorokrzemowy 35% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Fluosilicic acid
L14829.22
L14829.36
L14829.0E
L14829.PG
L14829.22EA
201
PLN
L14829.22
L14829.36
L14829.0E
L14829.PG
Kwas heksafluorokrzemowy 35% (w/w) in aqueous solution
Kwas heksafluorokrzemowy
CAS No.: 16961-83-4
Molecular Formula: H2F6Si
Formula Weight: 144.09
Boiling Point: 108-109°
Merck Reference: 14,4182
UN No.: 1778
MDL No.: MFCD00036289
Formuła:
H₂F₆Si Temp. Wrzenia: 108…109 °C Gęstość: 1,320 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036289 Numer CAS: 16961-83-4 Numer WE (dawny EINECS): 241-034-8 Jednostka: 1778 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4182 |