Drukuj
Erbium(III) perchlorate 40% (w/w) roztwór wodny ≥99.9% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
444111-10G 444111-2G
SIAL444111-10GEA 639 PLN
SIAL444111-10G SIAL444111-2G
Erbium(III) perchlorate 40% (w/w) roztwór wodny ≥99.9% (trace metals basis), Sigma-Aldrich®
Erbium(III) perchlorate
Formuła: Cl₃ErO₁₂
Numer MDL: MFCD00016073
Numer CAS: 14017-55-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-840-4
Jednostka: 3211
ADR: 5.1,II